製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3[C@H](O)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O
InChI
1S/C21H21ClN2O8.ClH.H2O/c1-24(2)14-7-5-6-10(16(27)12-9(25)4-3-8(22)11(12)15(6)26)18(29)21(7,32)19(30)13(17(14)28)20(23)31;;/h3-4,6-7,14-15,25-26,28-29,32H,5H2,1-2H3,(H2,23,31);1H;1H2/t6-,7-,14-,15-,21-;;/m0../s1
InChI Key
LZJOUJFCRCXBBC-XZJYMHMKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Oxytetracycline and tetracycline in pig manure samples by ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to triple quadrupole mass spectrometer equipped with electrospray ionization source (QqQ-ESI-MS/MS) and dynamic multiple reaction monitoring (dMRM) mode of detection.
- Oxytetracycline hydrochloride in dairy products by UHPLC-QqQ-ESI-MS/MS.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46161-1EA:
46161-BULK:
46161-100MG:
46161-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック