Merck
33429
Supelco
ドキシサイクリン ハイクレート
VETRANAL®, analytical standard
別名:
ドキシサイクリンヒドロクロリドヘミエタノラート半水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O8 · HCl · 0.5H2O · 0.5C2H6O
CAS番号:
分子量:
512.94
Beilstein:
5702728
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 1694
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解性
DMSO: soluble 100 mM
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
parasites
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
InChI Key
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:テトラサイクリン
アプリケーション
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ドキシサイクリン塩酸塩は、ライム病スピロヘータBorrelia burgdorferiに対する炎症応答を阻害します。
活性スペクトル:in vivoにおけるマトリックスメタロプロテイナーゼの広域スペクトル阻害剤に対して有効です。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33429-25G:
33429-VAR-R:
33429-BULK-R:
33429-BULK:
33429-100MG-R:
33429-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Erdinc Turk et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(6) (2020-07-01)
The aims of this study in goats were to determine the pharmacokinetics of doxycycline hyclate following single intravenous (IV), intramuscular (IM) and oral administrations of 20 mg/kg and to evaluate the pharmacokinetics and accumulation of doxycycline hyclate after repeated oral
Xuefeng Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(38), 13870-13875 (2014-09-06)
Metastatic spread is the leading cause of cancer mortality. Breast cancer (BCa) metastatic recurrence can happen years after removal of the primary tumor. Here we show that Ubc13, an E2 enzyme that catalyzes K63-linked protein polyubiquitination, is largely dispensable for
Alicia Anderson et al.
MMWR. Recommendations and reports : Morbidity and mortality weekly report. Recommendations and reports, 62(RR-03), 1-30 (2013-03-29)
Q fever, a zoonotic disease caused by the bacterium Coxiella burnetii, can cause acute or chronic illness in humans. Transmission occurs primarily through inhalation of aerosols from contaminated soil or animal waste. No licensed vaccine is available in the United
Alistair C Darby et al.
The ISME journal, 8(4), 925-937 (2013-10-25)
The bacterium Wolbachia (order Rickettsiales), representing perhaps the most abundant vertically transmitted microbe worldwide, infects arthropods and filarial nematodes. In arthropods, Wolbachia can induce reproductive alterations and interfere with the transmission of several arthropod-borne pathogens. In addition, Wolbachia is an
Hanumara Ram Chowdri et al.
Annals of internal medicine, 159(1), 21-27 (2013-07-03)
The diverse tickborne infections of the northeastern United States can present as undifferentiated flu-like illnesses. In areas endemic for Lyme and other tickborne diseases, patients presenting with acute febrile illness with myalgia, headache, neutropenia, thrombocytopenia, and elevated hepatic aminotransferase levels