Merck
256021
Sigma-Aldrich
トリメチルシリルメチルマグネシウムクロリド 溶液
1.0 M in diethyl ether
別名:
(Trimethylsilyl)methyl magnesium chloride, Chloro(trimethylsilylmethyl)magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCH2MgCl
CAS番号:
分子量:
146.97
Beilstein:
3587255
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.777 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H11Si.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
NAQATMJWCJCHOZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ジチオアセタ-ルのアルケン化、アリ-ルトリフラ-トとカルバミン酸エステルとのクロスカップリング反応、ビニルセレニドとのクロスカップリング反応などのさまざまなニッケル触媒反応に用いられる試薬です。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
256021-BULK:
256021-100ML:4548173125435
256021-VAR:
256021-PZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 35, 6729-6729 (1994)
Accounts of Chemical Research, 24, 257-257 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4066-4066 (1992)