Merck
318345
Sigma-Aldrich
2-(クロロメチル)アリル-トリメチルシラン
97%
別名:
2-(クロロメチル)-3-トリメチルシリル-1-プロペン, 2-(トリメチルシリルメチル)アリルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCH2C(CH2Cl)=CH2
CAS番号:
分子量:
162.73
Beilstein:
1747038
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
162-163 °C/768 mmHg (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)CC(=C)CCl
InChI
1S/C7H15ClSi/c1-7(5-8)6-9(2,3)4/h1,5-6H2,2-4H3
InChI Key
CQXWCEVXNRHUSQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
318345-VAR:
318345-5G:
318345-BULK:
318345-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)