Merck
87921
Sigma-Aldrich
テトラメチルシラン
≥99.0% (GC)
別名:
TMS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Si(CH3)4
CAS番号:
分子量:
88.22
Beilstein:
1696908
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99.0% (GC)
bp:
26-28 °C (lit.)
蒸気圧:
11.66 psi ( 20 °C)
蒸気圧
11.66 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
842 °F
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
n20/D 1.359
bp
26-28 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
密度
0.648 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChI Key
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
テトラメチルシランは、シリコンドープダイヤモンドライクカーボン(DLC-Si)フィルムおよび炭化ケイ素(SiC)バルク結晶の合成用シリコン前駆体として使用できます。また、分子間C-H活性化化学を研究するための炭化水素基質としても使用できます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-16.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
87921-VAR:
87921-100ML:
87921-BULK:
87921-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The mechanical and biocompatibility properties of DLC-Si films prepared by pulsed DC plasma activated chemical vapor deposition.
Bendavid A, et al.
Diamond and Related Materials, 16(8), 1616-1622 (2007)
Intermolecular C- H Activation of Hydrocarbons by Tungsten Alkylidene Complexes: An Experimental and Computational Mechanistic Study.
Adams CS, et al.
Organometallics, 20(23), 4939-4955 (2001)
High-temperature chemical vapor deposition for SiC single crystal bulk growth using tetramethylsilane as a precursor.
Nam DH, et al.
Crystal Growth & Design, 14(11), 5569-5574 (2014)
The effects of Si incorporation on the electrochemical and nanomechanical properties of DLC thin films.
Papakonstantinou P, et al.
Diamond and Related Materials, 11(3-6), 1074-1080 (2002)
Jose C Pichardo et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 52(9), 1482-1489 (2011-07-30)
The current gold standard for measuring marrow cellularity is the bone marrow (BM) biopsy of the iliac crest. This measure is not predictive of total marrow cellularity, because the biopsy volume is typically small and fat fraction varies across the