Merck
523771
Sigma-Aldrich
テトラメチルシラン
electronic grade, ≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Si(CH3)4
CAS番号:
分子量:
88.22
Beilstein:
1696908
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
electronic grade
品質水準
蒸気圧
11.66 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
liquid
自己発火温度
842 °F
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
26-28 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
密度
0.648 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChI Key
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Atomic number of base material: 14 Silicon
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-16.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
523771-100ML:
523771-BULK:
523771-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jose C Pichardo et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 52(9), 1482-1489 (2011-07-30)
The current gold standard for measuring marrow cellularity is the bone marrow (BM) biopsy of the iliac crest. This measure is not predictive of total marrow cellularity, because the biopsy volume is typically small and fat fraction varies across the
Roy E Hoffman
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 163(2), 325-331 (2003-08-14)
The chemical shift of TMS is commonly assumed to be zero. However, it varies by over 1 ppm for 1H and 4 ppm for 13C and shows a correlation with the physical properties of the solvent. Using the commonly accepted
Ramesh C Sharma et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 65(3-4), 787-791 (2006-03-15)
The decomposition of trimethylsilane and tetramethylsilane has been investigated for the first time, using hot wire (catalytic) at various temperatures. Trimethylsilane is catalytic-dissociated in these species SiH(2), CH(3)SiH, CH(3), CH(2)Si. Time of flight mass spectroscopy signal of these species are
Adolfo Botana et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 208(2), 270-278 (2010-12-28)
Diffusion-ordered spectroscopy (DOSY) is a powerful NMR method for identifying compounds in mixtures. DOSY experiments are very demanding of spectral quality; even small deviations from expected behaviour in NMR signals can cause significant distortions in the diffusion domain. This is
Maria T Proetto et al.
ChemMedChem, 9(6), 1176-1187 (2014-05-23)
A series of methoxy- and fluorine-substituted [salophene]platinum(II) complexes (salophene=N,N'-bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine) were synthesized and characterized by (1) H NMR spectroscopy and mass spectrometry. The structure was confirmed on the example of [5-OCH3 -salophene]platinum(II) (4-Pt) by crystal structure analysis. The cytotoxicity of all
資料
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
半導体デバイス作製に非常に重要な材料である窒化シリコン(SiNx)のALD用前駆体化合物について解説いただきました。
有機金属気相エピタキシー法(MOVPE)を用いた高効率集光型太陽光発電(CPV)デバイスの作製について論じます。
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
すべて表示