Merck
510874
Sigma-Aldrich
テトラエチルシラン
99%
別名:
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)dimethylzirconium, Dimethylbis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium, Dimethylpermethylzirconocene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Si(C2H5)4
CAS番号:
分子量:
144.33
Beilstein:
1732768
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4263 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
mp
−82.5 °C (lit.)
密度
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
510874-25ML:
510874-VAR:
510874-BULK:
510874-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nashwa M Saleh et al.
Bioorganic chemistry, 104, 104350-104350 (2020-11-05)
Novel series of diazepam bearing sulfonamide moieties 5a-f and 7a-c were designed, synthesized and evaluated for anticancer activity against HepG2, HCT-116 and MCF-7 cell lines. MCF-7 was the most sensitive cell line to the influence of the new derivatives. In
資料
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
半導体デバイス作製に非常に重要な材料である窒化シリコン(SiNx)のALD用前駆体化合物について解説いただきました。
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
すべて表示