Merck
230197
Sigma-Aldrich
トリエチルシラン
99%
別名:
NSC 93579, トリエチルケイ素 ヒドリド, トリエチルヒドロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3SiH
CAS番号:
分子量:
116.28
Beilstein:
1098278
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
密度
0.728 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[SiH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
AQRLNPVMDITEJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • 疼痛治療に用いる、NaV1.7のスピロオキシインドールブロッカーの合成
  • 酸化還元で開始されるカチオン性重合
  • シクロドデカノンオキシムのBeckmann転位
  • エノンとアレンとの位置選択的還元的カップリング
スチレンの触媒重合後の触媒再活性化
有機ケイ素化合物の引火点予測に関する研究
2-クロマノ-ルの還元に関する研究に用いられています; TESを用いるとsyn選択性が発現します
汎用性の高い還元剤です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
21.2 °F
引火点(℃)
-6 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
230197-5KG:
230197-500G:
230197-VAR:
230197-BULK:
230197-25G:
230197-1KG:
230197-5G:
230197-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zaihui Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(2), 568-583 (2012-12-19)
Stearoyl-CoA desaturase-1 (SCD1) catalyzes de novo synthesis of monounsaturated fatty acids from saturated fatty acids. Studies have demonstrated that rodents lacking a functional SCD1 gene have an improved metabolic profile, including reduced weight gain, lower triglycerides, and improved insulin response.
Kelin Li et al.
Organic letters, 8(21), 4711-4714 (2006-10-06)
[reaction: see text] Reduction of C5-substituted 2-hydroxychromans selectively provides 2,4-cis-chromans using large silane reductants and 2,4-trans-chromans using the smaller silane PhSiH(3). The stereochemical outcome has been rationalized on the basis of a Curtin-Hammett kinetic situation arising from hydride delivery to
Sultan Chowdhury et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(12), 3676-3681 (2011-05-17)
Starting from the oxindole 2a identified through a high-throughput screening campaign, a series of Na(V)1.7 blockers were developed. Following the elimination of undesirable structural features, preliminary optimization of the oxindole C-3 and N-1 substituents afforded the simplified analogue 9b, which
Emma J Ste Marie et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 24(11), e3130-e3130 (2018-10-26)
Triisopropylsilane (TIS), a hindered hydrosilane, has long been utilized as a cation scavenger for the removal of amino acid protecting groups during peptide synthesis. However, its ability to actively remove S-protecting groups by serving as a reductant has largely been
Meital Bloch et al.
International journal of pharmaceutics, 478(2), 504-516 (2014-12-02)
To increase colonoscopy capability to discriminate benign from malignant polyps, we suggest combining two imaging approaches based on targeted polymeric platforms. Water-soluble cationized polyacrylamide (CPAA) was tagged with the near infrared (NIR) dye IR-783-S-Ph-COOH to form Flu-CPAA. The recognition peptide