Merck
483176
Sigma-Aldrich
メチルフェニルシラン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SiH2(CH3)
CAS番号:
分子量:
122.24
Beilstein:
2935287
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
140-143 °C/751 mmHg (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H][Si]([H])(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10Si/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
InChI Key
QRLBICHXRCOJDU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
483176-50ML:
483176-VAR:
483176-BULK:
483176-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slawomir Rubinsztajn et al.
Macromolecular rapid communications, 42(5), e2000601-e2000601 (2020-12-04)
The reaction of poly(hydromethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane) with zirconium (IV) n-propoxide in dry toluene leads to extensive scission of the siloxane chain and conversion of Si-H groups. These processes produce oligomeric siloxanes and organosilanes containing moisture sensitive propoxy and siloxy-zirconate groups. The obtained
Hossein Mardani et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(9) (2019-05-11)
Safranal, the main volatile chemical of Saffron (Crocus sativus) was studied to estimate its allelopathic effects on the photosynthetic pigment chlorophyll, leaf electrolyte leakage, fresh weight, catalase (CAT), and peroxidase (POX) activity of the test plant Lettuce (Lactuca sativa). In