Merck
235733
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン
97%
別名:
1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, Bis(dimethylsilyl)ether, Bis(dimethylsilyl)oxide, Tetramethyldisiloxane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2SiH]2O
CAS番号:
分子量:
134.32
Beilstein:
1733364
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
密度
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[SiH](C)O[SiH](C)C
InChI
1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChI Key
NVYQDQZEMGUESH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1,1,3,3-テトラメチルジシロキサンは、安価で、毒性がない、穏やかな還元剤です。求電子性によって、ヒドロシリル化反応、脱水素シリル化およびポリマー生成で、魅力的な水素付加源となっています
アプリケーション
1,1,3,3-テトラメチルジシロキサンは、以下に使用できます。
  • ヒドロシリル化反応により一官能基を付加したシロキサン誘導体を合成する反応剤
  • アルデヒドからハロゲン化アルキルを合成する還元剤
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-9.99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
235733-BULK:
235733-100G:
235733-25G:
235733-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
1, 1, 3, 3-Tetramethyldisiloxane
Deng J
Synlett, 22, 2102-2103 (2011)
1, 1, 3, 3-Tetramethyldisiloxane
Laval S, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Tetrahedron Letters, 25, 3123-3123 (1984)
An efficient catalytic and solvent-free method for the synthesis of mono-organofunctionalized 1, 1, 3, 3-tetramethyldisiloxane derivatives
Januszewski R, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 846, 263-268 (2017)