Merck
390143
Sigma-Aldrich
トリエトキシシラン
95%
別名:
シリコントリエトキシド, トリエトキシシリルヒドリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)3SiH
CAS番号:
分子量:
164.27
Beilstein:
1738989
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
134-135 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H][Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H16O3Si/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h10H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
QQQSFSZALRVCSZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリエトキシシランは、カルボニル基の還元剤として、また炭素間多重結合のヒドロシリル化に使用する有機ケイ素化合物です。
アプリケーション
トリエトキシシランは、イオン性液体触媒によるキシロースのフルフリルアミンへの還元的アミノ化で、還元剤として使用できます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
390143-VAR:
390143-50ML:
390143-BULK:
390143-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jianxiong Chan et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(16) (2019-08-17)
Pre-treatment screening of individuals for human leukocyte antigens (HLA) HLA-B*57:01 is recommended for the prevention of life-threatening hypersensitivity reactions to abacavir, a drug widely prescribed for HIV treatment. However, the implementation of screening in clinical practice is hindered by the
Synthesis, 558-558 (1981)
Àngela Ribes et al.
Scientific reports, 6, 38649-38649 (2016-12-08)
We present herein the use of nanoporous anodic alumina (NAA) as a suitable support to implement "molecular gates" for sensing applications. In our design, a NAA support is loaded with a fluorescent reporter (rhodamine B) and functionalized with a short
Teng-Fei Fan et al.
Nature communications, 11(1), 1449-1449 (2020-03-21)
Pollen's practically-indestructible shell structure has long inspired the biomimetic design of organic materials. However, there is limited understanding of how the mechanical, chemical, and adhesion properties of pollen are biologically controlled and whether strategies can be devised to manipulate pollen
Sivalingam Ramesh et al.
Nanoscale research letters, 12(1), 381-381 (2017-06-07)
It is demonstrated in this paper that silica nanoparticles coated with core/shell gold provide efficient thermal, optical, and morphological properties with respect to the cellulose-polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) hybrid system. The one-step synthesis of a silica/gold nanocomposite is achieved with