Merck
480568
Sigma-Aldrich
Diphenyl(silane-d2)
97 atom % D
別名:
Dideuterodiphenylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2SiD2
CAS番号:
分子量:
186.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
97 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.579 (lit.)
bp
95-97 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H][Si]([2H])(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12Si/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,13H2/i13D2
InChI Key
VDCSGNNYCFPWFK-KLTYLHELSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
480568-5G:
480568-1G:
480568-BULK:
480568-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)