アプリケーション
反応体または試薬:
- 触媒によるシランの水素重水素交換反応に
- カーボンナノチューブ-金ナノハイブリッドによる酸化に
- ルテニウム錯休による加水分解に
- エノールシランを産生するヒドロシリル化に
- 臭化シランの合成に
- α-O-シリル化アシロイン誘導体を合成するためのシリルアルケンのオゾン酸化に
- ヒドリドシリルおよびビス(シリル)ビス(イミダゾリニリデン)ニッケル錯体の合成に使用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
148504-BULK:
148504-25G:
148504-VAR:
148504-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Materials (Basel, Switzerland), 13(7) (2020-04-16)
In this work, rigid polyurethane (PUR) foams were prepared by incorporating 2 wt% of eucalyptus fibers. The eucalyptus fibers were surface-modified by maleic anhydride, alkali, and silane (triphenylsilanol) treatment. The impact of the modified eucalyptus fibers on the mechanical, thermal
The Journal of chemical physics, 147(12), 124302-124302 (2017-10-02)
Fourier transform infrared and two-dimensional IR (2D-IR) spectroscopies were applied to two different silanes in three different solvents. The selected solutes exhibit different degrees of vibrational solvatochromism for the Si-H vibration. Density functional theory calculations confirm that this difference in