Merck
226181
Sigma-Aldrich
クロロ(クロロメチル)ジメチルシラン
98%
別名:
(クロロメチル)ジメチルクロロシラン, CMDMCS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2Si(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
143.09
Beilstein:
1731933
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
114 °C/752 mmHg (lit.)
密度
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
C[Si](C)(Cl)CCl
InChI
1S/C3H8Cl2Si/c1-6(2,5)3-4/h3H2,1-2H3
InChI Key
ITKVLPYNJQOCPW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
226181-VAR:
226181-BULK:
226181-25G:
226181-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 14, 40-40 (1981)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6552-6552 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 1449-1449 (1993)