Merck
395439
Sigma-Aldrich
クロロ(ジメチル)ビニルシラン
97%
別名:
ジメチルビニルクロロシラン, ビニルジメチルクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHSi(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
120.65
Beilstein:
1737688
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(Cl)C=C
InChI
1S/C4H9ClSi/c1-4-6(2,3)5/h4H,1H2,2-3H3
InChI Key
XSDCTSITJJJDPY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロ(ジメチル)ビニルシラン(ジメチルビニルクロロシラン、ビニルジメチルクロロシラン、C4H9ClSi)は有機ケイ素化合物です。クロロ(ジメチル)ビニルシランは、1,1,2,2-テトラメチル-1,2-ジビニルジシランの調製に関与します。クロロ(ジメチル)ビニルシランは、2,3-ジメチル-1,3-ブタジエンの存在下でt-ブチルリチウムと[2+4]環化付加反応して環付加物を生成します。
アプリケーション
クロロ(ジメチル)ビニルシランは、がジメチル(プロプ-2-イニルオキシ)(ビニル)シランの合成で使用することができます。
クロロ(ジメチル)ビニルシランは、シリコン含有ポリマー、シラヘテロサイクル、および新規なキレート化リガンドの調製に使用することができます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
395439-25ML:
395439-100ML:
395439-VAR:
395439-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katritzky AR, et al.
Comprehensive Organic Functional Group Transformations: Synthesis: carbon with two heteroatoms, each attached by a single bond, 4, 611-611 (1995)
Schertzer BM.
The Development of Tandem Reactions Involving Enyne Metathesis to Form Substituted Cyclic Dienes, 209-209 (2006)
Karolina Rachuta et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(36), 20384-20392 (2019-09-10)
In the course of studying silicon modifications to improve emission properties of commonly used organic compounds, biphenyl with dimethylsilylvinyl groups in the para position (3-Si) was investigated. A comparative study was performed on the exact C-analogue (3-C) and expanded to
Vinylmetalloids: I. Coupling reactions of group IV metalloidal halides with magnesium in tetrahydrofuran.
Soderquist JA and Hassner A
Journal of Organometallic Chemistry, 156(1), 227-233 (1978)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5279-5279 (1992)