Merck
440248
Sigma-Aldrich
ジクロロメチルシラン
≥97%
別名:
メチルジクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SiHCl2
CAS番号:
分子量:
115.03
Beilstein:
1071194
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
6.79 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
自己発火温度
471 °F
expl. lim.
>55 %
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
41 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[SiH](Cl)Cl
InChI
1S/CH4Cl2Si/c1-4(2)3/h4H,1H3
InChI Key
NWKBSEBOBPHMKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジメチルジクロロシラン(DMDCS)は、四面体の有機ケイ素化合物です。親水性および疎水性シリカナノ粒子の合成で、シランカップリング剤として使用されます。炭化ケイ素の前駆体であるポリシランの合成にも使用されます。
アプリケーション
  • ジクロロシラン、トリクロロシラン、およびテトラクロロシランからのメチルモノクロロシランの一般的合成と選択的合成 - メチルモノクロロシランの合成法を考察し、化学合成におけるさまざまな応用可能性を示しています(Y Naganawa et al., 2020)。
  • ジクロロメチルシランの脱塩素化後のメチルシリレンの重合によるポリメチルシランまたはポリカルボシランの合成。- メチルシリレンの重合を調査し、ジクロロメチルシランからのポリメチルシランまたはポリカルボシランの生産に関する洞察を提示しています(Y Tian et al., 2016)。
  • ジクロロメチルシランのモノマーを使用したポリメチルヒドロシロキサンの低粘度合成 - ジクロロメチルシランの加水分解・縮合による低粘度ポリメチルヒドロシロキサンの生産に焦点を当てています。これは、さまざまな産業用途で重要なものです(VF Arini et al., 2022)。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 3
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F
引火点(℃)
-28 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
440248-100ML:
440248-1L:
440248-PZ:
440248-VAR:
440248-250ML:
440248-BULK:
440248-1000ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Kim et al.
Journal of biomedical materials research, 52(4), 836-840 (2000-10-18)
In order to develop a versatile model for blood-compatible materials, we studied morphology and platelet adhesion of a dipalmitoyl-phosphatidylcholine (DPPC)/dipalmitoyl-phosphatidylethanolamine-polyethylene glycol (PEG lipid) mixed monolayer. This monolayer, which mimics the cell membrane structure, consists of two heterogeneous layers, that is
Jaleh Varshosaz et al.
Drug delivery, 11(1), 53-58 (2004-06-01)
Hydroxyethylmethacrylate/methacrylic acid copolymer cross-linked with ethylenglycol dimethacrylate was prepared by a bulk free radical polymerization method. The permeability studies of this pH-sensitive hydrogel to drugs with different water solubilities showed a water-content dependent diffusion or pore mechanism for ephedrine HCl
Jing Li et al.
Journal of cellular physiology, 235(9), 6139-6153 (2020-02-06)
Atherosclerosis is one of the leading causes of morbidity and mortality, mainly due to the immune response triggered by the recruitment of monocytes/macrophages in the artery wall. Accumulating evidence have shown that matrix stiffness and oxidized low-density lipoproteins (ox-LDL) play
Multihydroxy-functional polysilanes via an acetal protecting group strategy
Reuss VS and Frey H
Macromolecules, 43(20) (2010)
Dichlorodimethylsilane mediated one-step synthesis of hydrophilic and hydrophobic silica nanoparticles
Ebrahimi F, et al.
Advanced Powder Technology, 28(3), 932-937 (2017)