Merck
40140
Sigma-Aldrich
ジクロロジメチルシラン
≥98.5% (GC)
別名:
DMDCS, ジメチルジクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SiCl2
CAS番号:
分子量:
129.06
Beilstein:
605287
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
70 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI Key
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ジクロロジメチルシラン(DDM)は、芳香族ケトンの選択的水素化の触媒活性を高めるために、PD/SiO2触媒をシリル化するシリル化剤として使用できます。
また、保護されていないアミノ酸から親水性および疎水性のシリカナノ粒子およびアミドを合成する際の試薬としても使用されます。
その他情報
ジオール、ジアミンなどのシリル化剤です。保護は加水分解に非常に敏感です。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
33.8 °F - closed cup
引火点(℃)
1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40140-VAR:
40140-BULK:
40140-100ML:
40140-25ML:
40140-500ML:
40140-6X100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of amides from unprotected amino acids by a simultaneous protection-activation strategy using dichlorodialkyl silanes
Van Leeuwen SH, et al.
Tetrahedron Letters, 43(50), 9203-9207 (2002)
Tuning the support adsorption properties of Pd/SiO2 by silylation to improve the selective hydrogenation of aromatic ketones
Quintanilla A, et al.
J. Catal., 257(1), 55-63 (2008)
L.W. Jenneskens et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2119-2119 (1985)
Water-repellent acylated and silylated wood samples and their surface analytical characterization
Mohammed-Ziegler I, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 319(1-3), 204-212 (2008)
S.D. Pastor et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 1297-1297 (1984)