Merck
195030
Sigma-Aldrich
トリエチルボラン 溶液
1.0 M in hexanes
別名:
トリエチルボロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3B
CAS番号:
分子量:
97.99
Beilstein:
1731462
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in hexanes
密度
0.675 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCB(CC)CC
InChI
1S/C6H15B/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリエチルボランは以下の用途に使用することができます:
  • 水媒体中でのフリーラジカル反応においてラジカル開始剤および停止剤として。(1)
  • 例えば 2-置換アリルアルソニウムイリドとの反応によりポリ(2-置換-1-プロペニレン)等のポリマー合成に。(2)
次の反応用触媒:
  • アルデヒドのアリル化
  • 脱炭酸的C-C結合切断反応
  • レニウムヒドリド/ホウ素ルイス酸によるアルケン水素化の共触媒
  • 不飽和オキシムエーテルの位置選択的ヒドロキシアルキル化
N-複素環式カルベンボランによる臭化アルキルのラジカル還元の反応剤
酸化電位を持つテトラメチルアンモニウムトリアルキルフェニルボレート塩の合成用反応物
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-32.8 °F
引火点(℃)
-36 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
195030-BULK:
195030-800ML:4548173112879
195030-VAR:
195030-100ML:4548173112862
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Free-radical reaction of imine derivatives in water.
Miyabe H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(16), 5043-5047 (2000)
Synthesis of poly (2-substituted-1-propenylene)s from allylic arsonium ylides.
Mondiere R, et al.
Macromolecules, 38(3), 663-668 (2005)
Masamichi Nakakoshi et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 44(8), 807-812 (2006-05-27)
The structures of the components in the triethylborane-mediated radical addition reaction of oxime ether were investigated by 1H- and 3D-DOSY NMR methods. It has been impossible to physically separate the unstable intermediates; therefore, the structures were thus far unidentified. It
H Miyabe
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 120(8), 667-676 (2000-08-18)
Triethylborane has the potential to induce radical reactions on solid support and the solid-phase radical reactions were achieved by using triethylborane as a radical initiator. The intermolecular carbon radical addition to glyoxylic oxime ether anchored to Wang resin proceeded under
Hideto Miyabe et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 52(7), 842-847 (2004-07-17)
Tandem radical addition-cyclization of oxime ethers anchored to polymer support was studied. The reaction of oxime ethers with stannyl radical proceeded effectively by the use of triethylborane as a radical initiator. The alkyl radical addition-cyclization reactions of oxime ether connected