Merck
226122
Sigma-Aldrich
2-ブロモメチル-1,3-ジオキソラン
96%
別名:
ブロモアセトアルデヒドエチレンアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7BrO2
CAS番号:
分子量:
167.00
Beilstein:
103309
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
80-82 °C/27 mmHg (lit.)
密度
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
SMILES記法
BrCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7BrO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
InChI Key
CKIIJIDEWWXQEA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-ブロモメチル-1,3-ジオキソランは、1,4-ベンゾキサゼピン(BZO)化合物の合成で使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
226122-25G:
226122-100G:
226122-VAR:
226122-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Kamei et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(4), 595-598 (2001-03-07)
A series of new 3-substituted-4-(4-aminobutyl)-1,4-benzoxazepin-5(4H)-one derivatives (1-5) which showed a very high affinity for 5-HT1A receptor with good selectivity over dopamine D2 receptor was synthesized. Among these compounds, 3-chloro-4-[4-[4-(2-pyridinyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yl]butyl]-1,4-benzoxazepin-5(4H)-one (5: SUN N4057) exhibited remarkable neuroprotective activity in a transient middle