Merck
242500
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-1,1-ジメトキシエタン
97%
別名:
ブロモアセトアルデヒドジメチルアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
169.02
Beilstein:
1280132
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
含みます
0.2% potassium carbonate as stabilizer
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
148-150 °C (lit.)
密度
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acetal
bromo
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(CBr)OC
InChI
1S/C4H9BrO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-ブロモ-1,1-ジメトキシエタン(ブロモアセトアルデヒドジメチルアセタール)は、10-カンファースルホン酸(CSA)存在下、2,3-ジオールとの反応による2,3-O-アセタールの合成に使用できます
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F
引火点(℃)
53 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
242500-25G:
242500-5G:
242500-BULK:
242500-VAR:
242500-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
1→2 Migration and concurrent glycosidation of phenyl 1-thio-α-mannopyranosides via 2, 3-O-cyclic dioxonium intermediates.
Tetrahedron, 59(2), 249-254 (2003)
Ping Xu et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
Hyperbranched polycaprolactone with controlled structure was synthesized by reversible addition-fragmentation chain transfer radical ring-opening polymerization along with self-condensed vinyl polymerization (SCVP) of 2-methylene-1,3-dioxepane (MDO). Vinyl 2-[(ethoxycarbonothioyl) sulfanyl] propanoate (ECTVP) was used as polymerizable chain transfer agent. Living polymerization behavior was