Merck
272477
Sigma-Aldrich
3-ブロモプロピオンアルデヒドジメチルアセタール
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH2CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
183.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
90%
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
58-60 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.341 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acetal
bromo
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(CCBr)OC
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
ODZZAIFAQLODKN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Bromopropionaldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of spiro cyclobutanones.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
272477-5G:
272477-BULK:
272477-VAR:
272477-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Radical cyclization?fragmentation of ω-haloalkyl cyclobutanones: a modular approach to medium-sized carbocycles.
Oh HS and Cha JK.
Tetrahedron Asymmetry, 14(19), 2911-2917 (2003)