Merck
472611
Sigma-Aldrich
(1,3-ジオキソラン-2-イルメチル)マグネシウムブロミド 溶液
0.5 M in THF
別名:
2-[(Bromomagnesio)methyl]-1,3-dioxolane, Bromo(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7BrMgO2
CAS番号:
分子量:
191.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
0.5 M in THF
bp
65-67 °C
密度
0.938 g/mL at 25 °C
官能基
ether
SMILES記法
Br[Mg]CC1OCCO1
InChI
1S/C4H7O2.BrH.Mg/c1-4-5-2-3-6-4;;/h4H,1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZDNTZRAFJZERSL-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
(1,3-ジオキソラン-2-イルメチル)マグネシウムブロミドは、以下の調製に使用できるGrignard(グリニャール)試薬です。
  • 3-[11C]-プロピオンアルデヒドは、放射性標識化合物[11C]SN-38の合成の重要な中間体であり、SN-38は7-エチル-10-ヒドロキシカンプトテシンです。
  • 1-[(S)-2,2-ジメチル-(1,3)-ジオキソラン-4-イル]-4-(1,3-ジオキソラン2-イル)-2-オールは、D-グリセルアルデヒドと反応させることにより、不飽和ヌクレオシドの合成にも使用されます。
  • スピロビブサニンAの全合成に使用されるビシクロカルボキシラート中間体。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
472611-1L:4548173156491
472611-BULK:
472611-VAR:
472611-100ML:4548173156484
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and biodistribution of [11C] SN-38
Apana SM, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 53(4), 178-182 (2010)
Synthesis, Structure- Activity Relationships, and Drug Resistance of beta-d-3′-Fluoro-2′, 3′-Unsaturated Nucleosides as Anti-HIV Agents
Zhou W, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 47(13), 3399-3408 (2004)
Towards the Total Synthesis of Spirovibsanin A: Total Synthesis of (pm)-5, 14-Bis-epi-spirovibsanin A
Gallen MJ and Williams CM
European Journal of Organic Chemistry, 2008(27), 4697-4705 (2008)