Merck
468053
Sigma-Aldrich
L-(−)-chiro-Inositol
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
光学活性
[α]20/D −60°, c = 1.3 in H2O
mp
230 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1
InChI Key
CDAISMWEOUEBRE-SHFUYGGZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
468053-100MG:
468053-VAR:
468053-1G:
468053-25MG:
468053-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xuepeng Wang et al.
The Analyst, 144(8), 2611-2617 (2019-03-06)
The discrimination of chirality by field effect transistors (FETs) is a great challenge because enantiomers possess exactly identical charge and hence chiral recognition is solely related to spatial effects, while the working principle of most FET sensors is based on