Merck
T14605
Sigma-Aldrich
テトラヒドロピラン-2-メタノール
98%
別名:
2-(ヒドロキシメチル)テトラヒドロピラン, 2-テトラヒドロピラニルメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O2
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
102998
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.02 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
密度
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC1CCCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2
InChI Key
ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T14605-25G:
T14605-5G:
T14605-500G:
T14605-100G:
T14605-500ML:
T14605-VAR:
T14605-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1