Merck
420247
Sigma-Aldrich
(+)-ボルネオール
97%
別名:
endo-(1R)-1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
2038056
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +36°, c = 5 in ethanol
mp
206-209 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@](C)([C@@H](O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m1/s1
InChI Key
DTGKSKDOIYIVQL-WEDXCCLWSA-N
遺伝子情報
human ... UGT1A4(54657)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
二環式モノテルペンである(+)-ボルネオールは、薬用植物の精油に含まれており、鎮痛および麻酔用の漢方薬で一般的に使用されています。
アプリケーション
(+)-ボルネオールは、ヒト神経芽細胞(SH-SY5Y)の抗アポトーシス作用、抗酸化作用、および神経保護作用の研究に使用されています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
420247-250MG:
420247-BULK:
420247-VAR:
420247-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Borneol alleviates oxidative stress via upregulation of Nrf2 and Bcl-2 in SH-SY5Y cells.
Hur J, et al.
Pharmaceutical Analysis, 51(1), 30-35 (2013)
(+)-And (-)-borneol: efficacious positive modulators of GABA action at human recombinant a 1 ? 2 ? 2L GABA A receptors.
Granger RE, et al.
Biochemical Pharmacology, 69(7), 1101-1111 (2005)
Jing-yi Zhao et al.
Journal of Zhejiang University. Science. B, 13(12), 990-996 (2012-12-12)
Borneol, a monoterpenoid alcohol, is used widely, particularly in combined formulas for preventing and curing cardiovascular and cerebrovascular diseases in traditional Chinese medicine. In order to understand the blood and brain pharmacokinetics after intravenous, intranasal, or oral administration and to
Zhen-Yu Xiong et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 38(6), 786-790 (2013-05-31)
Borneol is a major component of many medicinal plant essential oils, as well as a popular traditional Chinese medicine. This essay collects the results of the latest domestic and foreign studies, and summarizes and analyzes its activity and reaction mechanism
Xiao Song et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 36(18), 2489-2492 (2012-01-20)
To investigate the absorption characteristic of borneol. Using single pass perfusion model, the active ingredient of borneol were detected by GC. The drug concentration, perfusion rate and pH value on the absorption of borneol were studied. Perfusion rate on the