Merck
857300
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-カンファー
98%
別名:
(+)-カンファー, (1R)-1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
Beilstein:
2042745
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.24 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4 mmHg ( 70 °C)
アッセイ
98%
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D +44.1°, c = 10 in ethanol
自己発火温度
870 °F
expl. lim.
3.5 %
mp
179-181 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
C[C@@]1(CC2)C(C)(C)[C@H]2CC1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI Key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
アプリケーション
(1R)-(+)-カンフルは、Achillea ligustica(セイヨウノコギリソウ)精油の成分のエナンチオ選択的なガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)分析時に標準品として使用されています。
これは以下の合成に使用される場合もあります:
  • {N,N'-ビス[(1R,2R,4R)-1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-イル]-1,2-エタンジアミン}、C2対称ジアミン
  • キラルオキサザボロリジン
  • (-)-(1R,2R)-1,2-ジヒドロキシ-3,3-ジメチルノルボルナン
キラル中間体、キラル補助剤。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
857300-100G:4548173946283
857300-VAR:
857300-BULK-9:
857300-BULK:
857300-500G:
857300-VAR-9:
857300-5G:4548173946290
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis of C 2-symmetrical diamine based on (1R)-(+)-camphor and application to oxidative aryl coupling of naphthols.
Caselli A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(11), 1451-1454 (2003)
Synthetic Communications, 23, 437-437 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1185-1185 (1991)
Synthesis of homochiral 1, 2-diols from (-)-fenchone and (+)-camphor.
Martinez AG, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5(7), 1373-1376 (1994)
Asymmetric reduction of prochiral ketones using in situ generated oxazaborolidines derived from amino alcohols of (1R)-camphor as catalysts.
Santhi V and Rao JM
Tetrahedron Asymmetry, 11(17), 3553-3560 (2000)