Merck
SML1591
Sigma-Aldrich
Buclizine dihydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-4-(p-tert-butylbenzyl)piperazine, 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-(p-tert-butylbenzyl)-diethylenediamine hydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-piperazine dihydrochloride, Buclina, Longifene, Posdel, UCB-4445, Vibazine, Vibazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H33ClN2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
505.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C28H33ClN2.2ClH/c1-28(2,3)25-13-9-22(10-14-25)21-30-17-19-31(20-18-30)27(23-7-5-4-6-8-23)24-11-15-26(29)16-12-24;;/h4-16,27H,17-21H2,1-3H3;2*1H
InChI Key
SDBHDSZKNVDKNU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
生物化学的/生理学的作用
Buclizine is a piperazine antihistamine and anticholinergic that exerts its antiemetic and antimotion sickness effects.
Histamine H1 receptor antagonist
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML1591-BULK:
SML1591-VAR:
SML1591-50MG:
試験成績書(COA)