アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc3c([nH]c4c3C[C@@H](CC4)N(C)C)cc2.Cl
InChI
1S/C21H22FN3O.ClH/c1-25(2)16-8-10-20-18(12-16)17-11-15(7-9-19(17)24-20)23-21(26)13-3-5-14(22)6-4-13;/h3-7,9,11,16,24H,8,10,12H2,1-2H3,(H,23,26);1H/t16-;/m1./s1
InChI Key
OKUHLSYESBLBCP-PKLMIRHRSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0556-VAR:
SML0556-25MG:
SML0556-5MG:
SML0556-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。