アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white
溶解性
DMSO: soluble 50 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
Schering Plough
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)N1CC\C(CC1)=C2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
InChI
1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
InChI Key
JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP3A4(1576) , HRH1(3269) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , PTAFR(5724)
rat ... Hrh1(24448)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L9664-50MG-PW:
L9664-10MG:
L9664-10MG-PW:
L9664-BULK:
L9664-VAR:
L9664-50MG:
試験成績書(COA)