アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
0.1 M HCl: soluble
0.1 M NaOH: slightly soluble
H2O: insoluble
オーガナイザー
Johnson & Johnson
SMILES記法
Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1
InChI
1S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
InChI Key
FGXWKSZFVQUSTL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816) , KCNH2(3757)
rat ... Drd1a(24316) , Drd2(24318) , Drd3(29238) , Htr3a(79246)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D122-250MG:
D122-500MG:
D122-25MG:
D122-100MG:
D122-VAR:
D122-BULK:
試験成績書(COA)