Merck
H1512
Sigma-Aldrich
ハロペリドール
≥98% (TLC), powder, dopamine receptor antagonist
別名:
4-[4-(4-クロロフェニル)-4-ヒドロキシ-1-ピペリジニル]-1-(4-フルオロフェニル)-1-ブタノン, 4-[4-(4-クロロフェニル)-4-ヒドロキシピペリジノ]-4′-フルオロブチロフェノン, 4-[4-(p-クロロフェニル)-4-ヒドロキシピペリジノ]-4′-フルオロブチロフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23ClFNO2
CAS番号:
分子量:
375.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ハロペリドール, powder
形状
powder
品質水準
white
溶解性
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.39 mg/mL
0.1 M HCl: 3 mg/mL
DMSO: soluble
H2O: insoluble
ethanol: soluble
オーガナイザー
Johnson & Johnson
SMILES記法
OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
InChI Key
LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ハロペリドールは以下の用途に使用されています:
  • Erg2pの阻害剤としてエタノールに添加
  • 肝細胞癌細胞:Hep G2およびHuh-7細胞株を用いたフェロプトーシスにおけるハロペリドールのメカニズムへの対応
  • 受容体内部移行アッセイ
  • ダルベッコ変法イーグル培地における抗精神病薬
生物化学的/生理学的作用
ハロペリドールは、ブチロフェノン系抗精神病薬です。また、神経弛緩薬(強力な精神安定剤)に分類されます。ハロペリドールは、D2、D3、およびD4ドーパミン受容体拮抗薬として作用するため、パーキンソン病を引き起こします。また、中枢神経系に悪影響を及ぼします。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPotassium Channels(カリウムチャネル)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、Johnson & Johnsonにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H1512-BULK:
H1512-25G:
H1512-5G:
H1512-10G:
H1512-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Haloperidol changes mRNA expression of a QKI splice variant in human astrocytoma cells
Jiang L, et al.
BioMed Central Pharmacology, 9(1), 6-6 (2009)
CRC Desk Reference of Clinical Pharmacology null
Cdk5 phosphorylates dopamine D2 receptor and attenuates downstream signaling
Jeong J, et al.
Testing, 8(12), e84482-e84482 (2013)
Yeast sphingolipids do not need to contain very long chain fatty acids
Cerantola V, et al.
The Biochemical Journal, 401(1), 205-216 (2007)
Haloperidol, a sigma receptor 1 antagonist, promotes ferroptosis in hepatocellular carcinoma cells
Bai T, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 491(4), 919-925 (2017)