アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to brown
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
オーガナイザー
Johnson & Johnson
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1
InChI
1S/C23H27FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3
InChI Key
PMXMIIMHBWHSKN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P0099-VAR:
P0099-10MG:
P0099-BULK:
P0099-50MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、ドーパミン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。