安全性情報
SML0935
Sigma-Aldrich
アリピプラゾール
≥98% (HPLC)
別名:
7-[4-[4-(2,3-ジクロロフェニル)-1-ピペラジニル]ブトキシ]-3,4-ジヒドロ-2(1H)-キノリノン, 7-{4-[4-(2,3-ジクロロフェニル)-1-ピペラジニル]ブトキシ}-3,4-ジヒドロ-2(1H)-キノリノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H27Cl2N3O2
CAS番号:
分子量:
448.39
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1c(cccc1N2CCN(CC2)CCCCOc3cc4c(cc3)CCC(=O)N4)Cl
InChI
1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
InChI Key
CEUORZQYGODEFX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,4ジヒドロ-2-(1H)キノリノンはアリピプラゾールの主要成分です。
アプリケーション
アリピプラゾールは、受容体チロシンプロテインキナーゼ2またはHRasプロトオンコジーン、GTPアーゼのレトロウイルス送達またはWnt-1(プロトオンコプロテイン)のトランスジェニック発現によって媒介される、乳腺腫瘍形成に対する効果の研究に使用されています。また、若年性自然発症高血圧ラットにおける行動および神経化学的効果の研究にも使用されています。
アリピプラゾールは、若年性自然発症高血圧ラット(SHR)、注意欠陥多動性障害(ADHD)のモデルにおけるアリピプラゾール治療の行動および神経化学的効果の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アリピプラゾールは、ドーパミンD2およびセロトニン5-HT1A受容体での部分アゴニスト活性とセロトニン5-HT2A受容体でのアンタゴニスト活性を持つ、第二世代の非定型抗精神病薬および抗うつ薬です。Ki値は、ドーパミンD2およびD3、セロトニン5-HT1Aおよび5-HT2A受容体について、それぞれ0.34 nM、0.8 nM、1.7 nM、3.4 nMです。アリピプラゾールは統合失調症の治療に使用されます。
アリピプラゾールは「ドーパミン作動性安定剤」として機能します。統合失調症患者を治療するための潜在的な治療薬として使用されます。さらに、トゥレット症候群(TS)の患者の注意欠陥多動性障害(ADHD)の治療にも使用することが好ましいとされています。
特徴および利点
この化合物は、神経科学研究に主眼を置いた製品です。他の神経科学研究用製品を閲覧するにはここをクリックしてください。他の分野の研究用の生体活性小分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0935-10MG:
SML0935-50MG:
SML0935-VAR:
SML0935-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aripiprazole and Riluzole treatment alters behavior and neurometabolites in young ADHD rats: a longitudinal 1 H-NMR spectroscopy study at 11.7 T.
Rizzo F, et al.
Translational Psychiatry, 7(8), e1189-e1189 null
Neil M Richtand et al.
Physiology & behavior, 106(2), 171-177 (2012-02-22)
Studies characterizing treatment interventions in a naturalistic setting suggest that antidepressant and antipsychotic medications may be equally effective in improving clinical outcome in individuals at high risk for first-episode psychosis. Of interest, both beneficial as well as potentially adverse effects
D M Taylor
International journal of clinical practice, 57(1), 49-54 (2003-02-18)
Atypical antipsychotics generally have a lower propensity for extrapyramidal side-effects (EPSE), hyperprolactinaemia and tardive dyskinesia than that associated with typical antipsychotics but may still produce troublesome side-effects, such as weight gain, cardiac rhythm changes and impaired glucose tolerance. Aripiprazole is
Hyperprolactinemia-inducing antipsychotics increase breast cancer risk by activating JAK-STAT5 in precancerous lesions.
Johnston A N, et al.
Breast Cancer Research, 20(1), 42-42 (2018)
Na Ye et al.
Current medicinal chemistry, 21(4), 437-457 (2013-10-30)
Psychiatric disorders like schizophrenia and neurodegenerative diseases like Parkinson's disease are associated with poly-factorial pathogenic mechanisms, with several neurotransmitter systems closely involved. In addition to the cerebral dopaminergic (DA) system, the serotoninergic (5-HT) system also plays a crucial role in
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究