Merck
R3030
Sigma-Aldrich
リスペリドン
≥98% (HPLC), powder, antipsychotic
別名:
R 64,766
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H27FN4O2
CAS番号:
分子量:
410.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
リスペリドン, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL
オーガナイザー
Johnson & Johnson
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
InChI
1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
InChI Key
RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リスペリドンはベンズイソオキサゾール誘導体です。ドーパミンD2、ヒスタミンH1、およびα1およびα2アドレナリン受容体の拮抗薬として機能します。 リスペリドンは統合失調症、 双極性障害、および自閉症の治療に使用されます。
アプリケーション
リスペリドンは以下の用途で使用されてきました:
  • 骨形成や骨分化に対する影響を調べる研究
  • 小児自閉症スペクトラム障害患者におけるリスペリドン(RIS)用量とRIS血漿中濃度との間の関係を調べる研究
  • マウスにおける誘発統合失調症様行動を元に戻す研究
生物化学的/生理学的作用
リスペリドンは統合失調症治療薬で、セロトニン-ド-パミンアンタゴニストです。
特徴および利点
この化合物はJohnson & Johnson社が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
R3030-BULK:
R3030-VAR:
R3030-50MG:
R3030-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Schizophrenia (2006)
Overexpression of transmembrane protein 168 in the mouse nucleus accumbens induces anxiety and sensorimotor gating deficit
Fu K, et al.
PLoS ONE, 12(12), e0189006-e0189006 (2017)
Development and validation of liquid chromatography/tandem mass spectrometry analysis for therapeutic drug monitoring of risperidone and 9-hydroxyrisperidone in pediatric patients with autism spectrum disorders
Vanwong N, et al.
Journal of Clinical Laboratory Analysis, 30(6), 1236-1246 (2016)
Kaplan & Sadock's Concise Textbook of Clinical Psychiatry (2008)
Effect of risperidone on proliferation and apoptosis of MC3T3-E1 cells
Zheng L, et al.
Brazilian journal of medical and biological research, 52(3) (2019)
資料
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、ドーパミン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。