certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 407
traceable to Ph. Eur. H0100000
traceable to USP 1303002
APIファミリー
haloperidol
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 400 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
InChI Key
LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR2A(3356)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Haloperidol is a major tranquilizer that is indicated for the treatment of schizophrenia, mania and neurological disorders including hyperkinesia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1724-400MG-PW:
PHR1724-400MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.