特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
InChI Key
LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR2A(3356)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Haloperidol solution for schizophrenia treatment: Utilized primarily as an antipsychotic medication, haloperidol is effective in managing symptoms of schizophrenia by acting as a dopamine receptor antagonist, offering a solution for reducing psychotic episodes and improving patient outcomes (Heindorf and Keller, 2024).
- Haloperidol solution mechanism of action: As a neuroleptic drug, haloperidol operates by blocking dopamine receptors in the brain, specifically in areas associated with mood, behavior, and cognition, which is crucial for its effectiveness in treating disorders like schizophrenia and bipolar disorder (Liu et al., 2024).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-030-1ML:4548173917573
H-030-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック