Merck
O-024
Supelco
オランザピン 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N4S
CAS番号:
分子量:
312.43
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
InChI
1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
InChI Key
KVWDHTXUZHCGIO-UHFFFAOYSA-N
詳細
臨床毒物学分析または治療薬モニタリングなどLC/MSまたはGC/MS用途の使用の分析用標準品。ジプレキサ®という商品名で販売されているオランザピンは、統合失調症および双極性障害の治療に使用される非定型抗精神病薬です。
アプリケーション
  • 双極性障害におけるオランザピンの代謝への影響:ランダム化比較試験のネットワークメタアナリシスでは、双極性障害患者におけるオランザピンを含む抗精神病薬および気分安定薬の代謝効果を評価し、その薬力学的特性と治療の最適化への影響に関する洞察を提供しました(Kong et al., 2024)。
  • 統合失調症研究における機械学習: オランザピン′の有効性は、統合失調症スペクトラム障害における暴力行為を予測するために機械学習を採用した体系的レビューを通じて評価されました。この研究は、患者固有の治療戦略を強化する上での抗精神病薬治療プロファイリングの関連性を強調しています(Delvecchio et al., 2024)。
  • 溶解性とバイオアベイラビリティの向上: 研究は、オランザピンのような水溶性の低い薬物をメソポーラスシリカに充填するためのポリマーマトリックスの評価に焦点を当てました。この研究は、より効果的で生物学的利用能の高いオランザピンの経口液製剤の開発を前進させます(Barmpalexis et al., 2024)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zyprexa is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O-024-CC:
O-024-1ML:4548173319209
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Joseph P McEvoy et al.
The Journal of clinical psychiatry, 74(2), 170-179 (2013-03-12)
To examine the effectiveness of switching patients to lurasidone using 3 different dosing strategies. Adults with DSM-IV-defined schizophrenia or schizoaffective disorder in a nonacute phase of illness were randomized to 1 of 3 lurasidone dosing regimens for the initial 2
Heating under high-frequency inductive conditions: application to the continuous synthesis of the neurolepticum olanzapine (Zyprexa).
Jan Hartwig et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(37), 9813-9817 (2013-07-31)
Jean A Milstein et al.
PloS one, 8(2), e57308-e57308 (2013-02-26)
Antipsychotic drugs are increasingly used in children and adolescents to treat a variety of psychiatric disorders. However, little is known about the long-term effects of early life antipsychotic drug treatment. Most antipsychotic drugs are potent antagonists or partial agonists of
Mao M Söderberg et al.
Pharmacogenetics and genomics, 23(5), 279-285 (2013-03-16)
Metabolism of the atypical antipsychotic olanzapine (OLA) is partially catalyzed by cytochrome P450 (CYP) 1A2, a target of aryl hydrocarbon receptor (AHR)-mediated induction. We investigated the influence of four cis-acting polymorphisms (rs2470893C>T and rs2472297C>T between CYP1A1 and CYP1A2 loci, and
A case of atypical antipsychotic-induced somnambulism: a class effect.
Yael Dagan et al.
The Journal of clinical psychiatry, 74(4), 370-370 (2013-05-10)