Merck
N-907
Supelco
ノルトリプチリン 塩酸塩 溶液
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22ClN
CAS番号:
分子量:
299.84
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CNCC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
InChI Key
SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
詳細
ノルトリプチリン(Nortriptyline)は、Sensoval、Aventyl®、Pamelor®などの商品名で大うつ病の治療に使用される第2世代の三環系抗うつ薬(TCA)です。ノルトリプチリンは、TCAアミトリプチリンの活性代謝産物でもあります。この認定されたSnap-N-Spike®(スナップ-N-スパイク)溶液は、臨床毒物学、法医学分析、尿中薬物検査、または薬剤投与モニタリング用途でLC/MSまたはGC/MSアプリケーションに適しています。
アプリケーション
  • 神経薬理学的研究: 研究では、ノルトリプチリン塩酸塩を含む心理療法と組み合わせた抗うつ薬の有効性を検討しました。この研究では、精神疾患の治療におけるその役割を強調し、神経薬理学的研究における化合物′の重要性と、神経伝達物質研究におけるさらなる研究の可能性を示しています(Alemi et al., 2024)。
  • 末梢神経障害の治療: ノルトリプチリン塩酸塩は糖尿病性末梢神経障害の管理における有効性が評価され、従来の抗うつ薬の用途を超えた治療上の利点が強調されました。この研究は、神経生理学的経路に対する作用機序を理解することを目的とした生化学アッセイにおけるその有用性を強調しています(Bragg et al., 2024)。
法的情報
Aventyl is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pamelor is a registered trademark of Mallinckrodt Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-907-1ML:4548173338644
N-907-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karim Malki et al.
Pharmacogenetics and genomics, 22(11), 765-776 (2012-10-03)
Monoaminergic imbalances play a role in the pathogenesis of depression and most common antidepressant drugs act on monoamine neurotransmitters. However, the lag time between restoring neurochemical balance and symptom improvement suggests that the response to drugs involves complex biological events
Chiara Vladiskovic et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 101(12), 4481-4489 (2012-09-19)
Nortriptyline hydrochloride, a tricyclic antidepressant, appears in two different polymorphic forms, only one of which (hereafter, form β) has been previously characterized by single-crystal analysis. Form β is monoclinic, P2(1)/c, with a = 5.070(2), b = 34.088(5), c = 9.976(1)
Abbul Bashar Khan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 97, 119-124 (2012-07-04)
To know the interaction of amphiphilic drugs nortriptyline hydrochloride (NOT) and promazine hydrochloride (PMZ) with serum albumins (i.e., human serum albumin (HSA) and bovine serum albumin (BSA)), techniques of UV-visible, fluorescence, and circular dichroism (CD) spectroscopies are used. The binding
Matthew T Olson et al.
Clinical chemistry, 59(6), 920-927 (2013-02-22)
The addition of a calibration curve with every run is both time-consuming and expensive for clinical mass spectrometry assays. We present alternative calibration strategies that eliminate the need for a calibration curve except as required by laboratory regulations. We measured
Robert A Power et al.
Journal of psychiatric research, 46(10), 1333-1338 (2012-07-10)
Most comparisons of the efficacy of antidepressants have relied on the assumption that missing data are randomly distributed. Dropout rates differ between drugs, suggesting this assumption may not hold true. This paper examines the effect of non-random dropout on a