Merck
E-081
Supelco
エチゾラム 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H15ClN4S
CAS番号:
分子量:
342.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC1=CC2=C(S1)N3C(CN=C2C4=CC=CC=C4Cl)=NN=C3C
InChI
1S/C17H15ClN4S/c1-3-11-8-13-16(12-6-4-5-7-14(12)18)19-9-15-21-20-10(2)22(15)17(13)23-11/h4-8H,3,9H2,1-2H3
InChI Key
VMZUTJCNQWMAGF-UHFFFAOYSA-N
詳細
臨床中毒学、尿中薬物検査、法医学分析におけるLC/MSやGC/MSを用いたベンゾジアゼピン検査法で使用するための認証標準溶液。エチラーム、エチゾーラ、デバスなどの商品名で販売されているエチゾラムは、不眠、不安、またはパニック発作の短期治療で使用されるベンゾジアゼピン類似体です。また、エチゾラムはデザイナードラッグ市場でも販売されており、ヨーロッパやアメリカでは乱用事例が報告されています。
生物化学的/生理学的作用
エチゾラムは、チエノジアゼピン系抗不安薬であり、他のベンゾジアゼピンと比べると依存性低くなっています。分子にはベンゼンの代わりにチオフェン環が含まれている点で他のベンゾジアゼピンと異なります。抗けいれん作用、鎮静作用、抗不安作用、記憶喪失作用、催眠作用、および筋弛緩作用があります。作用機序は、ベンゾジアゼピン受容体を介しています。不眠、中等度のうつ病、および社会不安障害の治療に使用され、眼瞼けいれんおよび皮膚病変と関連付けられることもあります。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E-081-CC:
E-081-1ML:
E-081-CHK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
A Lopedota et al.
Journal of microencapsulation, 24(3), 214-224 (2007-04-25)
The aim of this study was to gain insight into the feasibility of using microparticles (MPs) constituted by the biodegradable poly (DL-lactide-co-glycolide) (PLGA) and a number of cyclodextrins (CDs) as an orally sustained delivery system of the hypnotic agent etizolam
Sumit Gupta et al.
Indian journal of pharmacology, 46(6), 655-656 (2014-12-30)
Etizolam is a thienodiazepine anxiolytic which is said to have lower dependence potential than other benzodiazepines. We report a case of etizolam dependence in a young male with social anxiety disorder and moderate depression. This case report highlights the fact
Toshiaki Makino et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 28(2), 280-284 (2005-02-03)
Kamisyoyosan (KSS) and Tokisyakuyakusan (TSS) are widely used herbal formulas in Japanese traditional kampo medicine to relieve the symptoms occurred in climacteric disturbance. Since Japanese physicians frequently prescribe these formulas combined with etizolam, one of benzodiazepine anxiolytics, we evaluated the
Encyclopedia of Psychopharmacology
Ian Stolerman
Springer Science & Business Media, 502-502 (2010)
Yutaro Suzuki et al.
Therapeutic drug monitoring, 26(6), 638-642 (2004-12-01)
Administration of fluvoxamine with concomitant benzodiazepines is common in clinical situations. This study investigated the effects of the coadministration of fluvoxamine on plasma concentrations of etizolam and evaluated the effects of various fluvoxamine doses on drug interactions with etizolam. Subjects