Merck
D-907
Supelco
ジアゼパム 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13ClN2O
CAS番号:
分子量:
284.74
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C16H13ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
InChI Key
AAOVKJBEBIDNHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この認定済みスパイキング溶液®は、法医学分析、臨床毒性学、尿中薬物検査、および大麻の作用強度または不純物プロファイリング試験のための、HPLC、GC/MSあるいはLC-MS/MSを用いたジアゼパムの試験に適しています。
ジアゼパムは、抗不安薬であるベンゾジアゼピン系薬剤であり、不安障害、筋痙攣、急性発作などの治療に広く用いられています。
アプリケーション
溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途でも使用できます:
  • フラーレン官能化カーボンナノチューブおよびイオン性液体(C60-CNTs/IL)に基づく修飾電極による血清、尿、および錠剤中のジアゼパムの電気化学的測定
  • ビスマス修飾前処理ペンシルグラファイト電極(BiPPGE)を使用した、錠剤およびヒト尿サンプル中のジアゼパムの示差ボルタンメトリー分析
  • 直接電子イオン化液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(EI-LC-MS/MS)法によるアルコール飲料サンプル中のジアゼパムとフルニトラゼパムの同時定量測定
  • 高速液体クロマトグラフィー-UV(HPLC-UV)検出による定量のための、尿および血漿サンプルのジアゼパムおよびクロルジアゼポキシドの分散性ナノマテリアル-超音波支援ミクロ抽出(DNUM)
  • 固相抽出とその後のLC-MS/MS法に基づく測定によるヒト口腔液サンプル中のジアゼパムとその代謝物の多成分残留分析
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-907-1ML:4548173317663
D-907-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrochemical determination of diazepam in real samples based on fullerene-functionalized carbon nanotubes/ionic liquid nanocomposite
Rahimi-Nasrabadi M, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 240, 125-131 (2017)
Voltammetric determination of diazepam using a bismuth modified pencil graphite electrode
Dehghanzade M and Alipour E
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 8, 1995-2004 (2016)
A Amiri Pebdani et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1008, 146-155 (2015-12-15)
Benzodiazepines (BDs) are used widely in clinical practice, due to their multiple pharmacological functions. In this study a dispersive nanomaterial-ultrasound assisted- microextraction (DNUM) method followed by high performance liquid chromatography (HPLC) was used for the preconcentration and determination of chlordiazepoxide
Berend Malchow et al.
Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996), 122(7), 1019-1033 (2014-10-14)
Hippocampus volumes have been shown to be decreased in patients with major depression, but volume measurements are inconsistent in patients with bipolar disorder. Both disorders are associated with deficits in hippocampus-mediated cognitive functions. However, the underlying pathophysiology is widely unknown.
Mai Anh Nguyen et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 104(9), 3199-3207 (2015-05-20)
Quercetin is a plant flavonol that is available from both daily diet and nutraceuticals. To investigate the effect of acute and short-term intake of high-dose quercetin on CYP3A-mediated metabolism, 10 healthy volunteers received 7.5 mg oral midazolam without, with a
資料
The application note describes a comparative analysis of plasma protein binding results for free/bound drugs using two different sample extraction steps, with and without agitation.
Comparative analysis of Supel™ BioSPME 96-Pin device with a rapid equilibrium dialysis technique for accuracy of measured values, sample cleanliness, and workflow time in drug protein binding.