Merck
M-908
Supelco
ミダゾラム 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H13ClFN3
CAS番号:
分子量:
325.77
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C18H13ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-9H,10H2,1H3
InChI Key
DDLIGBOFAVUZHB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
このSnap-N-Spike®標準溶液は、法医学分析、臨床毒性学、尿中薬物検査、および大麻の作用強度または不純物プロファイリング試験のための、HPLC、GC/MSあるいはLC-MS/MSを用いたミダゾラムの試験に適しています。
ミダゾラムは抗不安作用、筋弛緩作用および抗痙攣作用のために使用されるベンゾジアゼピン系薬剤です。
アプリケーション
溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途でも使用できます:
  • 液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LCMS/MS)法に基づくモルモット毛サンプル中の12種類の向精神薬およびその代謝物の測定
  • LC–MS/MSを用いたヒト血液および毛髪サンプル中の18種類のベンゾジアゼピンの多成分残留分析
  • LC–MS/MSによるヒト毛髪サンプルからの21種類のベンゾジアゼピンおよび3種類のZ薬の検出および定量
  • 超高速液体クロマトグラフィー-トリプル四重極タンデム質量分析(UHPLC-QqQ-MS/MS)法によるヒト尿および血液サンプルからの54種類のベンゾジアゼピンおよび3種類のZ薬の残留物の同時分析
  • LC-MS/MSを用いた 乾燥血液スポット(DBS)カードからの18種類のベンゾジアゼピン、7種類のベンゾジアゼピン代謝物および1種類のZ薬から成る26種類の化合物の分析
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-908-1ML:4548173317953
M-908-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
W L H Erwin Smelt et al.
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 157(16), A5941-A5941 (2013-04-19)
Palliative sedation is an effective treatment option in patients with refractory symptoms in the last phase of life. In 2009 the Royal Dutch Medical Association (KNMG) published revised guidelines. The dosage of propofol recommended in these guidelines is, however, based
Elif Senses et al.
Middle East journal of anaesthesiology, 22(1), 35-40 (2013-07-10)
This study aimed to compare the influences ofmidazolam and dexmedetomidine infusion on anxiety scores in patients undergoing surgery with regional anesthesia. Eighty ASA I or II class patient undergoing elective surgery with regional anesthesia were included in the study. Permanent
E Silay et al.
Nigerian journal of clinical practice, 16(2), 211-215 (2013-04-09)
The aim of our study was to evaluate the likelihood that conscious sedation (CS) with intravenous midazolam could become an alternative modality to general anesthesia (GA) for dental procedures. In our study, 58 and 47 American Society of Anesthesiologists (ASA)-1
[Bach instead of midazolam?].
Peter Steifelhagen
Medizinische Monatsschrift fur Pharmazeuten, 36(4), 125-125 (2013-05-10)
Role of midazolam in parkinsonian tremors: to use or not to use.
Tumul Chowdhury et al.
The Canadian journal of neurological sciences. Le journal canadien des sciences neurologiques, 40(4), 616-616 (2013-08-21)