Merck
D-910
Supelco
ジアゼパム-D5 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16D5H8ClN2O
CAS番号:
分子量:
289.77
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CN=C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])C3=C(C=CC(Cl)=C3)N1C
InChI
1S/C16H13ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
AAOVKJBEBIDNHE-VIQYUKPQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジアゼパムは、不安やパニック発作から不眠症まで多くの症状を治療するために使用されるベンゾジアゼピンです。この安定標識された内部標準は、尿薬物検査、臨床毒性学、法医学分析、または同位体希釈法のためのLC/MSもしくはGC/MSによる尿、血清、血漿中のジアゼパムレベルの定量に適しています。娯楽目的で頻繁に乱用されるベンゾジアズピンであるジアゼパムは、Valium®という商品名で販売されています。
アプリケーション
  • 分析標準としてのジアゼパム-d₅: ジアゼパム-d₅ は、生物学的サンプル中のジアゼパムの正確な定量のための分析研究において、安定同位体標識標準として広く使用されています。これは、治療モニタリングと法医学調査の両方に不可欠な質量分析の高精度を保証します(Wagmann et al., 2020)。
  • 質量分析における内部標準: 内部標準として、ジアゼパム-d₅ は薬物の質量分析定量の一貫性と正確性を提供し、薬物動態研究と薬物代謝研究に必要な堅牢な分析に役立ちます。このアプリケーションは、臨床薬理学における薬物濃度の測定と代謝経路の研究に不可欠です(Villain et al., 2004)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Valium is a registered trademark of Roche Products Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-910-1ML:4548173317670
D-910-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn about Supel™ BioSPME C18 high-throughput devices to determine plasma protein binding and decrease the sample preparation time to less than an hour.
Comparative analysis of Supel™ BioSPME 96-Pin device with a rapid equilibrium dialysis technique for accuracy of measured values, sample cleanliness, and workflow time in drug protein binding.