包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
濃度
1 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC(C)C1(CC=C)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C12H18N2O3/c1-4-6-8(3)12(7-5-2)9(15)13-11(17)14-10(12)16/h5,8H,2,4,6-7H2,1,3H3,(H2,13,14,15,16,17)
InChI Key
KQPKPCNLIDLUMF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Barbiturate assay standardization: A research article presents a comprehensive protocol for high-throughput quantitative LC-MS/MS analysis of barbiturates, including Secobarbital, in human urine. This study is pivotal for clinical toxicology and forensic analysis, supporting accurate and efficient barbiturate detection (Gqamana and Zhang, 2024).
- Development of analytical techniques for Secobarbital: Another study details the specific analysis of Secobarbital in urine using LC-MS/MS. This research enhances the understanding of barbiturate metabolism and excretion, critical for both clinical and research settings (Campbell et al., 2024).
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
S-002-CC:
S-002-1ML:4548173317816
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック