Merck
C-167
Supelco
Clonazolam 溶液
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H12ClN5O2
CAS番号:
分子量:
353.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CC=CC=C1C2=NCC3=NN=C(C)N3C4=C2C=C([N+]([O-])=O)C=C4
InChI
1S/C17H12ClN5O2/c1-10-20-21-16-9-19-17(12-4-2-3-5-14(12)18)13-8-11(23(24)25)6-7-15(13)22(10)16/h2-8H,9H2,1H3
InChI Key
XJRGLCAWBRZUFC-UHFFFAOYSA-N
詳細
臨床中毒学、尿薬物検査、または法医学分析におけるLC/MSまたはGC/MSベンゾジアゼピン試験法で使用するための認証標準溶液。クロナゾラムは、クロニトラゾラムとしても知られており、非常に強力なベンゾジアゼピン類似体です。微量の経口投与で強い鎮静と健忘を引き起こします。クロナゾラムはデザイナードラッグ市場でも販売されており、欧州および米国で乱用事例が指摘されています。
アプリケーション
  • ベンゾジアゼピン類似体: 研究には、クロナゾラムなどのベンゾジアゼピンの検出と定量化のためのプローブエレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析法の開発が含まれ、法医学および臨床毒物学分析を強化しています(Griffeuille et al., 2024)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-167-1ML:4548173352725
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)