Merck
C-906
Supelco
Clonazepam-d4 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15D4H6ClN3O3
CAS番号:
分子量:
319.74
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CN=C(C2=C(C=CC([N+]([O-])=O)=C2)N1)C3=C(Cl)C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H]
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(19(21)22)5-6-13(11)18-14(20)8-17-15/h1-7H,8H2,(H,18,20)/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
DGBIGWXXNGSACT-RHQRLBAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Klonopin®またはRivotrilの商品名で販売されているクロナゼパムは、てんかんの治療薬として承認された、長時間にわたって作用する強力なベンゾジアゼピンです。この安定標識された内部標準は、法医学分析、臨床毒物学、尿薬物検査などのLC/MSまたはGC/MS用途に使用するのに適しています。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klonopin is a registered trademark of Hoffmann-La Roche Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-906-CC:
C-906-1ML:4548173317618
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)