特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=CC=C2C(C(C3=C(Cl)C=CC=C3)=NCC(N2)=O)=C1
InChI
1S/C15H12ClN3O/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(17)5-6-13(11)19-14(20)8-18-15/h1-7H,8,17H2,(H,19,20)
InChI Key
HEFRPWRJTGLSSV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 法医学毒物学における参照標準としての 7-アミノクロナゼパム: このベンゾジアゼピン代謝物は、法医学的用途にとって重要であり、生物学的サンプル中のクロナゼパムの確認と定量化の参照標準として機能します。毒物学的スクリーニングにおけるその確実な検出は、法的および医学的解釈にとって極めて重要です(Elenstål et al., 2023)。
- 7-アミノクロナゼパムの薬物動態研究: 薬物動態学では、クロナゼパムの代謝経路、特に人体におけるその変換と排泄を理解するために、7-アミノクロナゼパムが研究されています。この研究は、副作用を最小限に抑えながら治療結果を最適化する投与レジメンの開発に不可欠です(Øiestad et al., 2023)。
- 7-アミノクロナゼパムの安定性研究: さまざまな保管条件での 7-アミノクロナゼパムの安定性試験は、保管条件がこの化合物の完全性にどのように影響するかに関する重要なデータを提供します。このような情報により、臨床および法医学の現場で使用される生体分析アッセイの精度と信頼性が保証されます(Dahlin & Petrides, 2022)。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-916-1ML:4548173316505
A-916-CC:
試験成績書(COA)