Merck
N-036
Supelco
(±)-ノルケタミン 塩酸塩 溶液
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15Cl2NO
CAS番号:
分子量:
260.16
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NC1(CCCCC1=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C12H14ClNO.ClH/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(14)8-4-3-7-11(12)15;/h1-2,5-6H,3-4,7-8,14H2;1H
InChI Key
CLPOJGPBUGCUKT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ノルケタミンは、ケタミンの主要な尿中代謝物です。このCertified Snap-N-Spike® Solutionは、法医学分析、尿中薬物検査、臨床毒性学、臨床または診断検査のためのGC/MSまたはLC/MSの用途に適しています。ケタミンはKetanest®、Ketaset®およびケタラール®として販売されており、医学および獣医学において全身麻酔の導入および維持に使用されるNMDA受容体アンタゴニストです。本薬剤は、その著明な幻覚発現性および分裂性によりクラブ、レイブ、またはパーティーでしばしば乱用され、一部の医師により抑うつの適応外使用として処方されます。
アプリケーション
  • イソフルラン麻酔下のニュージーランドホワイトウサギに短時間の静脈内注入を行った後のケタミンの薬物動態: この研究では、(±)-ノルケタミン塩酸塩を使用してケタミンの薬物動態を調べ、その代謝経路と獣医学における麻酔薬の使用への影響に関する重要な洞察を提供します (Luca et al., 2020)。
  • 無痛胃内視鏡検査を受ける中国人患者におけるエスケタミンの薬物動態と安全性: (±)-ノルケタミン塩酸塩を使用した研究では、ケタミンと比較した薬理学的特性を調査し、麻酔プロトコルの開発に不可欠な臨床現場での安全性と有効性の理解を深めています(Wang et al., 2019)。
  • 鎮痛範囲のケタミンの用量を段階的に増加させることによる運転パフォーマンスへの急性および残留効果: この革新的な研究では、(±)-ノルケタミン塩酸塩を利用して、運動能力と認知機能に対するケタミンの効果を調査し、精神活性化合物の公衆安全と臨床使用に関する議論に貢献しています(Hayley et al., 2018)。
  • 抗うつ効果のあるケタミン代謝物: この研究は、抗うつ効果のある可能性のあるケタミン代謝物を特定する上での(±)-ノルケタミン塩酸塩の役割を強調し、麻酔用途を超えて気分障害の治療に応用できる可能性を示しています(Fassauer et al., 2017)。
  • 急速に代謝され、超短時間作用するケタミン類似体の開発: この研究は、(±)-ノルケタミン塩酸塩を利用して、副作用の軽減や作用時間の短縮などの利点があり、臨床および治療用途の両方で極めて重要な新しいケタミン類似体の開発を目指しています(Harvey et al., 2015)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ketalar is a registered trademark of Par Sterile Products, LLC
Ketanest is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Ketaset is a registered trademark of Zoetis W LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-036-1ML:4548173317021
N-036-CC:
試験成績書(COA)