Merck
D-046
Supelco
デヒドロノルケタミン 塩酸塩 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12ClNO · HCl
分子量:
258.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C(C2=C(Cl)C=CC=C2)(N)CCC=C1.[H]Cl
InChI
1S/C12H12ClNO.ClH/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(14)8-4-3-7-11(12)15;/h1-3,5-7H,4,8,14H2;1H
InChI Key
WQWIJCRGQUZVJW-UHFFFAOYSA-N
詳細
DHNKとしても知られるデヒドロノルケタミンは、麻酔薬ケタミンの二次代謝産物です。ケタミンは、全身麻酔の導入と維持のために、また、パーティーやレイブで、有名な解離性クラブ薬物として、ヒトおよび獣医学で広く使用されています。この認定されたSnap-N-Spike®溶液は、法医学分析、臨床毒物学、または尿薬物検査における多くのGC/MSまたはLC/MS試験方法に適しています。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-046-1ML:4548173316772
D-046-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)