Merck
D2625
Sigma-Aldrich
ダンシルクロリド
BioReagent, suitable for amino acid labeling, powder and chunks, ≥99% (HPLC)
別名:
5-(ジメチルアミノ)ナフタレン-1-スルホニルクロリド, DNSCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12ClNO2S
CAS番号:
分子量:
269.75
Beilstein:
2217205
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder and chunks
yellow to yellow-orange
mp
72-74 °C (lit.)
溶解性
acetone: 20 mg/mL
適合性
suitable for amino acid labeling
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
InChI Key
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ダンシルクロリドは、下記の用途で使用されています:
  • アミノ酸およびペプチドのN末端を蛍光誘導体化し、逆相高速液体クロマトグラフィー(HPLC)により検出するための試薬として
  • 血漿試料の誘導体化
  • 固定化したアルカリホスファターゼの定量
アミノ酸およびペプチドのN-末端の蛍光誘導体化、逆相HPLCによる検出のための蛍光試薬。
生物化学的/生理学的作用
ダンシルクロリドは、スルホニルクロリド化合物です。これは、ペプチドおよびタンパク質の末端のアミノ基を標識するために使用されます。ダンシルクロリドは、神経試料および体液中の遊離アミノ酸およびアミンの誘導体化に使用されます。これは、蛍光誘導体化したアルブミンの研究、タンパク質の立体構造変化の研究および活性部位の特性評価に使用されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D2625-1G:
D2625-BULK:
D2625-500MG:
D2625-5G:
D2625-VAR:
D2625-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The use of dansyl-chloride for the detection of amino acids and serotonin in nervous tissue
Research Methods in Neurochemistry, 443-462 (1975)
Measuring the poise of thiol/disulfide couples in vivo
Jones DP and Liang Y
Free radical biology & medicine, 47(10), 1329-1338 (2009)
Simultaneous separation and quantitation of amino acids and polyamines of forest tree tissues and cell cultures within a single high-performance liquid chromatography run using dansyl derivatization
Minocha R and Long S
Journal of Chromatography A, 1035(1), 63-73 (2004)
Sarah A Goretta et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(13), 4012-4019 (2012-06-08)
Sphingomyelin (SM) and cholesterol form microdomains called lipid rafts in cellular membranes. To develop a versatile fluorescent lipid probe, chemical modifications to both the hydrophobic and hydrophilic portions of SM are essential. Few reports describing SM probes with a fluorophore
Shaodong Jia et al.
Journal of chromatography. A, 1218(51), 9174-9182 (2011-11-15)
A novel liquid chromatography coupled with quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC-Q-TOFMS) method was developed for the simultaneous determination of 23 amino acids and 7 biogenic amines in food samples. These analytes were pre-column derivatized with dansyl chloride and then separated