Merck
T-911
Supelco
α-ヒドロキシトリアゾラム 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H12Cl2N4O
CAS番号:
分子量:
359.21
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCc1nnc2CN=C(c3ccccc3Cl)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H12Cl2N4O/c18-10-5-6-14-12(7-10)17(11-3-1-2-4-13(11)19)20-8-15-21-22-16(9-24)23(14)15/h1-7,24H,8-9H2
InChI Key
BHUYWUDMVCLHND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
a-ヒドロキシトリアゾラムは、重度の不眠症の治療に用いられるベンゾチアゼピン系睡眠導入剤、トリアゾラムの尿中および血中の主要代謝物です。この認証標準物質は、LC/MS法やGC/MS法を用いる臨床毒性評価、法医学的分析、尿中薬物検査、製薬研究の用途での使用に適しています。
アプリケーション
  • ベンゾジアゼピンの薬物動態分析: α-ヒドロキシトリアゾラム溶液は、液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法を使用して、生体液中のベンゾジアゼピンとその代謝物の定量に使用され、臨床および法医学的分析に不可欠な正確な薬物動態プロファイルを提供します(Zheng et al., 2018)。
  • 受容体結合研究: 高純度の α-ヒドロキシトリアゾラムを受容体結合研究に適用することで、研究者は分子レベルでベンゾジアゼピン類似体の相互作用メカニズムを解明し、その薬理効果に対する理解を深めることができます(Minegishi et al., 2021)。
  • 分析法の開発:α-ヒドロキシトリアゾラム溶液は、さまざまなマトリックス中のベンゾジアゼピンの検出と定量のための堅牢なアッセイの開発において重要な分析標準として機能し、毒物学および薬理学研究の進歩を促進します(Lahr et al., 2020)。
  • 法医学および臨床毒物学:法医学で利用されるアルファ-ヒドロキシトリアゾラム溶液は、尿サンプル中のベンゾジアゼピンとその代謝物の迅速な判定に役立ち、毒物学的データの正確な解釈に不可欠です(Jeong et al., 2015)。
  • 生化学の科学的研究: アルファ-ヒドロキシトリアゾラム研究化合物は、トリアゾラムおよび関連ベンゾジアゼピンの代謝経路と分解プロファイルの研究に不可欠であり、薬物代謝および薬物動態研究で生化学者をサポートしています(Jin et al., 2011)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-911-1ML:4548173317182
T-911-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
R L O'Connor-Semmes et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 70(2), 126-131 (2001-08-15)
This study evaluated the effect of oral ranitidine (75 mg and 150 mg) on the pharmacokinetics of triazolam (0.25 mg) and its major metabolite, alpha-hydroxytriazolam, in both young and older people. Metabolite data were used to distinguish the mechanism of
Kenji Tsujikawa et al.
Journal of analytical toxicology, 29(4), 240-243 (2005-06-25)
The objective of this study was to examine urinary excretion profiles of two major triazolam metabolites, alpha-hydroxytriazolam (alpha-OHTRZ) and 4-hydroxytriazolam (4-OHTRZ) in humans. Urine samples were collected from three healthy male volunteers who had been previously administered single 0.25- and
Fumio Moriya et al.
Legal medicine (Tokyo, Japan), 5 Suppl 1, S91-S95 (2003-08-26)
A 57-year-old man was found dead lying down in a bamboo thicket. Moderate to severe petechiae were present on his conjunctivae, buccal mucosa, and laryngeal mucosa at autopsy. Cardiac chambers contained a normal volume of fluid blood. Moderate atherosclerosis and
Dora Farkas et al.
Journal of clinical pharmacology, 47(3), 286-294 (2007-02-27)
The effect of pomegranate juice (PJ) or grapefruit juice (GFJ) on CYP3A activity was studied in vitro and in healthy human volunteers. In human liver microsomes, the mean 50% inhibitory concentrations (IC(50)) for PJ and GFJ versus CYP3A (triazolam alpha-hydroxylation)
Qiran Sun et al.
Journal of analytical toxicology, 34(2), 89-94 (2010-03-13)
A sensitive liquid chromatography-tandem mass spectrometry method is presented for determination of triazolam and alpha-hydroxytriazolam in guinea pig hair after a single dose of triazolam. Eighteen guinea pigs were divided into three dosage groups (10, 100, and 500 microg/kg) and